Learn More
Acide trifluoroacétique, qualité HPLC, J.T.Baker™
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
699.00€ - 3510.00€
Identifiants chimiques
CAS | 76-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2HF3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.02 |
Numéro MDL | MFCD00004169 |
Clé InChI | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
CID PubChem | 6422 |
ChEBI | CHEBI:45892 |
Nom IUPAC | Acide 2,2,2-trifluoroacétique |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15538624
|
Avantor J.T.Baker
9470-01 |
70 ml | Bidon | ||||||
15548624
|
Avantor J.T.Baker
9470-02 |
900 ml | Flacon en verre ambré à col étroit |
3510.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
76-05-1 | |
114.02 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
6422 | |
Acide 2,2,2-trifluoroacétique |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
CHEBI:45892 | |
OC(=O)C(F)(F)F |
Spécification
Trifluoroacetic Acid | |
76-05-1 | |
MFCD00004169 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,2,2-trifluoroacétique | |
6422 | |
114.03 | |
1 L = 1,53 kg |
Gradient Tested for HPLC Peptide and Protein Analysis | |
C2HF3O2 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
OC(=O)C(F)(F)F | |
114.02 | |
CHEBI:45892 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- acide trifluoroacétique
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.