Learn More
Acide trifluoroacétique, qualité HPLC, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
70 ml
900 ml
Conditionnement:
Bidon
Flacon en verre ambré à col étroit
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetic Acid |
Note relative au nom | Gradient Tested for HPLC Peptide and Protein Analysis |
Poids de la formule | 114.03 |
Qualité | HPLC |
Quantité | 900 ml |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Gravité spécifique | 1 L = 1,53 kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- acide trifluoroacétique
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.