Learn More
Triéthylsilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.56€ - 315.57€
Identifiants chimiques
CAS | 617-86-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.271 |
Numéro MDL | MFCD00009018 |
Clé InChI | QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes |
CID PubChem | 6327258 |
Nom IUPAC | Triéthylsilicium |
SMILES | CC[Si](CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10320.09 |
10 g |
32.56€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10320.18 |
50 g |
81.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404093
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10320.30 |
250 g |
315.57€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Triethylsilane is used for the hydrosilation of olefins to prepare alkyl silanes. It acts as a reducing agent in the reduction of 2-chromanols, since it has an active hydride. It acts as a catalyst for redox initiated cationic polymerization, regioselective reductive coupling of enones and allenes, and Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime. It is associated with trifluoroacetic acid and involved in the selective reduction of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe triéthylsilane est utilisé pour l’hydrosilation des oléfines afin de préparer les alkyl silanes. Il agit comme agent réducteur dans la réduction des 2-chromanols, puisqu’il possède un hydrure actif. Il agit en tant que catalyseur pour la polymérisation cationique initiée par redox, le couplage réducteur régiosélectif des énones et des allènes et le réarrangement de Beckmann de la cyclododécanone oxime. Il est associé à l’acide trifluoroacétique et participe à la réduction sélective des alcènes.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, l’eau et les bases.
Identifiants chimiques
617-86-7 | |
115.271 | |
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N | |
6327258 | |
CC[Si](CC)CC |
C6H15Si | |
MFCD00009018 | |
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes | |
Triéthylsilicium |
Spécification
107°C to 108°C | |
-157°C | |
C6H15Si | |
MFCD00009018 | |
1098278 | |
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes | |
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N | |
Triéthylsilicium | |
6327258 | |
≥98% | |
Moisture sensitive |
Triethylsilane | |
617-86-7 | |
(CH3CH2)3SiH | |
UN1993 | |
−6°C (21°F) | |
Miscible with water. | |
CC[Si](CC)CC | |
115.271 | |
116.28 | |
1.412 | |
0.728 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-535-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only