Learn More
Triéthylsilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404093
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Triethylsilane is used for the hydrosilation of olefins to prepare alkyl silanes. It acts as a reducing agent in the reduction of 2-chromanols, since it has an active hydride. It acts as a catalyst for redox initiated cationic polymerization, regioselective reductive coupling of enones and allenes, and Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime. It is associated with trifluoroacetic acid and involved in the selective reduction of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triéthylsilane est utilisé pour l’hydrosilation des oléfines afin de préparer les alkyl silanes. Il agit comme agent réducteur dans la réduction des 2-chromanols, puisqu’il possède un hydrure actif. Il agit en tant que catalyseur pour la polymérisation cationique initiée par redox, le couplage réducteur régiosélectif des énones et des allènes et le réarrangement de Beckmann de la cyclododécanone oxime. Il est associé à l’acide trifluoroacétique et participe à la réduction sélective des alcènes.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, l’eau et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-86-7
Formule moléculaire C6H15Si
Poids moléculaire (g/mol) 115.271
Numéro MDL MFCD00009018
Clé InChI QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
CID PubChem 6327258
Nom IUPAC Triéthylsilicium
SMILES CC[Si](CC)CC
Spécification
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Nom chimique ou matériau Triethylsilane
Point de fusion -157°C
Quantité 250 g
Formule linéaire (CH3CH2)3SiH
Numéro UN UN1993
Beilstein 1098278
Point d’éclair −6°C (21°F)
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 116.28
Pourcentage de pureté ≥98%
Indice de réfraction 1.412
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.728
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.