Learn More
Tricine, qualité d’électrophorèse, MP Biomedicals
5704-04-1 Pureté : >>>99% Métaux lourds (sous forme de Pb) : <<10 ppm pKa à 25 °C = 8,1 tampon biologique
135.68€ - 884.04€
Identifiants chimiques
CAS | 5704-04-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.17 |
Clé InChI | SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 79784 |
ChEBI | CHEBI:39063 |
Nom IUPAC | acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique |
SMILES | C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431632
|
MP Biomedicals
04807413 |
100 g |
135.68€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11441632
|
MP Biomedicals
04807416 |
250 g |
272.42€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11451632
|
MP Biomedicals
04807420 |
1 kg |
884.04€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
5704-04-1 | |
179.17 | |
79784 | |
acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique |
C6H13NO5 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:39063 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Spécification
Tricine | |
C6H13NO5 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO | |
179.17 | |
CHEBI:39063 |
5704-04-1 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique | |
79784 | |
Électrophorèse |