Learn More
Tricine, qualité d’électrophorèse, MP Biomedicals
Code produit. 11431632 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5704-04-1 Pureté : >>>99% Métaux lourds (sous forme de Pb) : <<10 ppm pKa à 25 °C = 8,1 tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5704-04-1
Formule moléculaire C6H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Clé InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricine
Quantité 100 g
Qualité Électrophorèse