Learn More
Isocyanate de trichloroacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.04€ - 291.45€
Identifiants chimiques
CAS | 3019-71-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3Cl3NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.39 |
Numéro MDL | MFCD00002033 |
Clé InChI | GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade |
CID PubChem | 76400 |
SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332715
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00226.04 |
2 g |
28.04€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342715
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00226.09 |
10 g |
86.63€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00226.18 |
50 g |
291.45€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trichloroacetyl isocyanate is used as an in-situ derivatizing reagent for characterization of alcohols, glycols, phenols, and amines by nuclear magnetic resonance. It is also used in anion chemical ionization mass spectrometry and in catalytic one-pot dehydrative glycosylation of 1-hydroxy carbohydrate. Further, it serves as a reagent for the conversion of alcohols into carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’isocyanate de trichloroacétyle est utilisé comme réactif de dérivation in situ pour la caractérisation des alcools, des glycols, des phénols et des amines par résonance magnétique nucléaire. Il est également utilisé dans la spectrométrie de masse à ionisation chimique anionique et dans la glycosylation déshydratante catalytique monotope de glucides 1-hydroxy. De plus, il sert de réactif pour la conversion des alcools en carbamates.
Solubilité
Miscible au dichlorométhane, à l’éther, au tétrahydrofurane et aux solvants protiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
3019-71-4 | |
188.39 | |
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N | |
76400 |
C3Cl3NO2 | |
MFCD00002033 | |
trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade | |
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O |
Spécification
Trichloroacetyl isocyanate | |
1.585 | |
65°C (149°F) | |
C3Cl3NO2 | |
MFCD00002033 | |
971201 | |
trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade | |
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N | |
trichloroéthanecarbonyl isocyanate | |
76400 | |
97% |
3019-71-4 | |
58°C to 60°C (20 mmHg) | |
Acrid | |
1.48 | |
UN2927 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with dichloromethane,ether,terahydrofuran and protic solvents. | |
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O | |
188.39 | |
188.4 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H334-H314-H318-H227
Mortel par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P285-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P312-P330-P331-P363-P374-P501c
H227-H301+H311+H331-H314-H318-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES TOXIQUES, CORROSIFS, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-165-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only