Learn More
Isocyanate de trichloroacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342715
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Trichloroacetyl isocyanate is used as an in-situ derivatizing reagent for characterization of alcohols, glycols, phenols, and amines by nuclear magnetic resonance. It is also used in anion chemical ionization mass spectrometry and in catalytic one-pot dehydrative glycosylation of 1-hydroxy carbohydrate. Further, it serves as a reagent for the conversion of alcohols into carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de trichloroacétyle est utilisé comme réactif de dérivation in situ pour la caractérisation des alcools, des glycols, des phénols et des amines par résonance magnétique nucléaire. Il est également utilisé dans la spectrométrie de masse à ionisation chimique anionique et dans la glycosylation déshydratante catalytique monotope de glucides 1-hydroxy. De plus, il sert de réactif pour la conversion des alcools en carbamates.
Solubilité
Miscible au dichlorométhane, à l’éther, au tétrahydrofurane et aux solvants protiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3019-71-4
Formule moléculaire C3Cl3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 188.39
Numéro MDL MFCD00002033
Clé InChI GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
CID PubChem 76400
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetyl isocyanate
Densité 1.585
Point d’ébullition 58°C to 60°C (20 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.48
Quantité 10 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 971201
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with dichloromethane,ether,terahydrofuran and protic solvents.
Nom IUPAC 2,2,2-isocyanate de trichloroacétyle
Poids de la formule 188.4
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trichloroacetyl isocyanate