Learn More
Tribromofluorométhane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
62.90€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 353-54-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CBr3F |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.721 |
Numéro MDL | MFCD00000366 |
Clé InChI | IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane |
CID PubChem | 67707 |
Nom IUPAC | tribromo(fluoro)méthane |
SMILES | C(F)(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459286
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18124.06 |
5 g | |||||||
11469286
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18124.14 |
25 g | |||||||
11458910
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18124.18 |
50 g |
416.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
353-54-8 | |
270.721 | |
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N | |
67707 | |
C(F)(Br)(Br)Br |
CBr3F | |
MFCD00000366 | |
fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane | |
tribromo(fluoro)méthane |
Spécification
Tribromofluoromethane | |
353-54-8 | |
2.765 | |
None | |
FCBr3 | |
MFCD00000366 | |
fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane | |
C(F)(Br)(Br)Br | |
270.721 | |
270.72 |
stabilized with copper | |
-74°C | |
106°C to 107°C | |
CBr3F | |
1.5255 | |
1732796 | |
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N | |
tribromo(fluoro)méthane | |
67707 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-535-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only