Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
45.10€ - 169.21€
Identifiants chimiques
CAS | 6132-04-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9Na3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.10 |
Numéro MDL | 150031 |
Clé InChI | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
CID PubChem | 71474 |
ChEBI | CHEBI : 32142 |
Nom IUPAC | trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10172730
|
Fisher Chemical
S/3280/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10448610
|
Fisher Chemical
S/3280/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10646462
|
Fisher Chemical
S/3280/65 |
5 kg | Récipient en plastique | ||||||
Description
Citrate de tri-sodium dihydraté, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
6132-04-3 | |
294.10 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté |
C6H9Na3O9 | |
150031 | |
citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
CHEBI : 32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Spécification
> 300°C | |
Blanc | |
Solide | |
150031 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté | |
71474 | |
294.09 g/mol |
6132-04-3 | |
8.4 | |
C6H9Na3O9 | |
citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.10 | |
CHEBI : 32142 |