Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
Citrate de tri-sodium dihydraté, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
Point de fusion | >300°C |
Couleur | Blanc |
pH | 8.4 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 5 kg |
Poids de la formule | 294.09g/mol |
Conditionnement | Récipient en plastique |