Learn More
Tri-n-octylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.60€ - 695.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1116-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H51N |
Poids moléculaire (g/mol) | 353.66 |
Clé InChI | XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 |
CID PubChem | 14227 |
Nom IUPAC | N,N-dioctyloctan-1amine |
SMILES | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10704851
|
Thermo Scientific Acros
140281000 |
100 mL | Flacon en verre |
59.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10714851
|
Thermo Scientific Acros
140285000 |
500 mL | Flacon en verre |
191.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985171
|
Thermo Scientific Acros
140280025 |
2.5 L | Flacon en verre |
695.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1116-76-3 | |
353.66 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
N,N-dioctyloctan-1amine |
C24H51N | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
14227 | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Spécification
Tri-n-octylamine | |
-34.0°C | |
0.8090g/mL | |
163°C | |
96% min. (GC) | |
[CH3(CH2)7]3N | |
04,196 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dioctyloctan-1amine | |
14227 | |
97% |
1116-76-3 | |
Blanc | |
365.0°C to 367.0°C | |
Authentique | |
C24H51N | |
1.4480 to 1.4500 | |
0.809 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC | |
353.66 | |
353.66 | |
Masse cristalline à faible fusion |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Éviter le rejet dans l’envir
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-242-1
- Tri-n-octylamine
Mention d'avertissement
- Dangers||Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.