Learn More
Tri-n-octylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985171
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1116-76-3
Formule moléculaire C24H51N
Poids moléculaire (g/mol) 353.66
Clé InChI XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
CID PubChem 14227
Nom IUPAC N,N-dioctyloctan-1amine
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-octylamine
Point de fusion -34.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8090g/mL
Point d’ébullition 365.0°C to 367.0°C
Point d’éclair 163°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)7]3N
Indice de réfraction 1.4480 to 1.4500
Quantité 2.5 L
Beilstein 04,196
Gravité spécifique 0.809
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 353.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tri-n-octylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.