Learn More
Tri-n-octylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.40€ - 700.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1116-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H51N |
Poids moléculaire (g/mol) | 353.679 |
Numéro MDL | MFCD00009560 |
Clé InChI | XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 |
CID PubChem | 14227 |
Nom IUPAC | N,N-dioctyloctan-1amine |
SMILES | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15067.AE |
100 mL |
51.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15067.AP |
500 mL |
188.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15067.0F |
2500 mL |
700.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tri-n-octylamine is used as an extractant for organic acids like trichloroacetic acid, succinic acid, acetic acid and precious metals. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. Further, it is employed in the preparation of quaternary ammonium compounds, agrochemicals, surfactants, lubricant additives, corrosion inhibitors, vulcanization accelerators and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa tri-n-octylamine est utilisée comme agent d’extraction pour les acides organiques comme l’acide trichloroacétique, l’acide succinique, l’acide acétique et les métaux précieux. Elle est également utilisée comme solvant et intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques. De plus, Elle est utilisée dans la préparation de composés d’ammonium quaternaire, d’agroproduits chimiques, de surfactants, d’additifs pour lubrifiants, d’inhibiteurs de corrosion, d’accélérateurs de vulcanisation et de colorants.
Solubilité
Miscible au chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone, les acides, les chlorures acides et les anhydrides acides.
Identifiants chimiques
1116-76-3 | |
353.679 | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
14227 | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
C24H51N | |
MFCD00009560 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
N,N-dioctyloctan-1amine |
Spécification
Tri-n-octylamine | |
-39°C | |
164°C to 168°C (0.7 mmHg) | |
Amine-like | |
[CH3(CH2)7]3N | |
MFCD00009560 | |
1210618 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dioctyloctan-1amine | |
14227 | |
95% |
1116-76-3 | |
0.81 | |
158°C (316°F) | |
C24H51N | |
1.4485 | |
UN3082 | |
Air Sensitive | |
Miscible with chloroform. Immiscible with water. | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC | |
353.679 | |
353.68 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-242-1
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only