Learn More
Tri-n-octylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11417357
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Tri-n-octylamine is used as an extractant for organic acids like trichloroacetic acid, succinic acid, acetic acid and precious metals. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. Further, it is employed in the preparation of quaternary ammonium compounds, agrochemicals, surfactants, lubricant additives, corrosion inhibitors, vulcanization accelerators and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tri-n-octylamine est utilisée comme agent d’extraction pour les acides organiques comme l’acide trichloroacétique, l’acide succinique, l’acide acétique et les métaux précieux. Elle est également utilisée comme solvant et intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques. De plus, Elle est utilisée dans la préparation de composés d’ammonium quaternaire, d’agroproduits chimiques, de surfactants, d’additifs pour lubrifiants, d’inhibiteurs de corrosion, d’accélérateurs de vulcanisation et de colorants.
Solubilité
Miscible au chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone, les acides, les chlorures acides et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1116-76-3
Formule moléculaire C24H51N
Poids moléculaire (g/mol) 353.679
Numéro MDL MFCD00009560
Clé InChI XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
CID PubChem 14227
Nom IUPAC N,N-dioctyloctan-1amine
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Tri-n-octylamine
Point de fusion -39°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 164°C to 168°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair 158°C (316°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire [CH3(CH2)7]3N
Indice de réfraction 1.4485
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3082
Beilstein 1210618
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 353.68
Pourcentage de pureté 95%