Learn More
Tri-n-hexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.40€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 102-86-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H39N |
Poids moléculaire (g/mol) | 269.517 |
Numéro MDL | MFCD00009523 |
Clé InChI | DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl |
CID PubChem | 66022 |
Nom IUPAC | N,N-dihexylhexane-1-amine |
SMILES | CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23716.18 |
50 g |
42.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23716.30 |
250 g |
148.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa tri-n-hexylamine est utilisée comme agent extractible lors de l’isolement et de la purification de l’acide succinique à partir d’un bouillon de fermentation d’Escherichia coli dans l’industrie pharmaceutique. Elle est également utilisée comme norme interne pour le balayage d’échantillons de cheveux humains pour les médicaments de conception par spectrométrie de mobilité ionique. De plus, elle est impliquée dans la synthèse des nanorodes d’oxyde de zinc. Elle est par ailleurs utilisée dans la préparation de films nanohybrides à luminescence infrarouge.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
Identifiants chimiques
102-86-3 | |
269.517 | |
DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N | |
66022 | |
CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC |
C18H39N | |
MFCD00009523 | |
tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl | |
N,N-dihexylhexane-1-amine |
Spécification
Tri-n-hexylamine | |
<-75°C | |
263°C to 265°C | |
C18H39N | |
MFCD00009523 | |
1755828 | |
Slightly miscible with water. | |
CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC | |
269.517 | |
269.52 |
102-86-3 | |
0.798 | |
144°C (291°F) | |
1.4415 | |
UN3082 | |
tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl | |
DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dihexylhexane-1-amine | |
66022 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-062-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only