Learn More
Tri-n-butyle(1-éthoxyvinyl)étain, Thermo Scientific Chemicals
55.80€ - 785.00€
Identifiants chimiques
CAS | 97674-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H34OSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 361.16 |
Numéro MDL | MFCD00010240 |
Clé InChI | HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl |
CID PubChem | 619414 |
Nom IUPAC | tributyl(1-éthoxyéthényl)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31562.03 |
1 g |
55.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15444157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31562.06 |
5 g |
208.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15454157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31562.14 |
25 g |
785.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
97674-02-7 | |
361.16 | |
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N | |
619414 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC |
C16H34OSn | |
MFCD00010240 | |
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl | |
tributyl(1-éthoxyéthényl)stannane |
Spécification
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin | |
1.067 | |
>110°C (230°F) | |
1.476 | |
UN2788 | |
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N | |
tributyl(1-éthoxyéthényl)stannane | |
619414 |
97674-02-7 | |
85°C to 86°C (0.07 mmHg) | |
C16H34OSn | |
MFCD00010240 | |
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC | |
361.16 | |
361.14 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H372-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only