Learn More
Tri-n-butyle(1-éthoxyvinyl)étain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444157
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97674-02-7
Formule moléculaire C16H34OSn
Poids moléculaire (g/mol) 361.16
Numéro MDL MFCD00010240
Clé InChI HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
CID PubChem 619414
Nom IUPAC tributyl(1-éthoxyéthényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
Densité 1.067
Point d’ébullition 85°C to 86°C (0.07 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 361.14