Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Treviso
L’ajustement confortable pour le creusement des pieds offre au porteur une sensation de pieds naturellement légers et aérés. Les dessus résistants à l’eau et une semelle intérieure tissée rendent les chaussures pratiquement résistantes à la pénétration. La semelle extérieure 100 % en caoutchouc nitrile repousse les liquides, nocifs ou non et procure une meilleure adhérence sur presque toutes les surfaces.
Marque: Emma Safety Footwear MM10509245
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussure de travail O3 - sans bout en acier avec plaque de semelle
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20347:2012 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
45 |
Lacets | |
Trévise | |
Cuir |