Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Treviso
L’ajustement confortable pour le creusement des pieds offre au porteur une sensation de pieds naturellement légers et aérés. Les dessus résistants à l’eau et une semelle intérieure tissée rendent les chaussures pratiquement résistantes à la pénétration. La semelle extérieure 100 % en caoutchouc nitrile repousse les liquides, nocifs ou non et procure une meilleure adhérence sur presque toutes les surfaces.
163.24€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20347:2012 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Trévise |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908151
|
Emma Safety Footwear
MM10509239 |
39 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918151
|
Emma Safety Footwear
MM10509240 |
40 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928151
|
Emma Safety Footwear
MM10509241 |
41 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938151
|
Emma Safety Footwear
MM10509242 |
42 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948151
|
Emma Safety Footwear
MM10509243 |
43 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958151
|
Emma Safety Footwear
MM10509244 |
44 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968151
|
Emma Safety Footwear
MM10509245 |
45 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978151
|
Emma Safety Footwear
MM10509246 |
46 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988151
|
Emma Safety Footwear
MM10509247 |
47 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998151
|
Emma Safety Footwear
MM10509248 |
48 |
163.24€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussure de travail O3 - sans bout en acier avec plaque de semelle
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20347:2012 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être |
Lacets | |
Trévise | |
Cuir |