Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux pour bains-marie Precision™
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
505.52€ - 777.87€
Spécification
Mouvement d’agitation | Réciproque |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15325917
|
Thermo Scientific™
3161597 |
Plateau pour tubes à essai13-25 mm | Bains-marie à agitation Precision |
747.72€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15335917
|
Thermo Scientific™
3161599 |
Plateau de flacons de 25 ml | Bains-marie à agitation Precision |
764.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15345917
|
Thermo Scientific™
3166228 |
Plateau de flacons de 50 ml | Bains-marie à agitation Precision |
777.87€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15325927
|
Thermo Scientific™
3164716 |
Plateau à parois hautes - petit | Bain-marie à agitation de précision 15 L |
505.52€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15335927
|
Thermo Scientific™
3164717 |
Plateau à parois hautes - grand | Bain-marie à agitation de précision 27 L |
600.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Plateau pour tubes à essai- Mesures 5 × 10,2 in (12,7 × 25,9 cm)
- Pour tubes à essai de 10-13 à 25 mm
Plateaux pour flacons
- Mesures 12,7 × 25,9 cm (5 × 10,2 in)
- Plateau de flacons de 25 ml ; Comprend 18 clips
- Plateau de flacons de 50 ml ; Comprend 10 clips
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Réciproque | |
Acier inoxydable |