Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux pour bains-marie Precision™
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Marque:  Thermo Scientific™ 3164716
Code produit. 15325927
  • 505.52€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Plateau pour tubes à essai
  • Mesures 5 × 10,2 in (12,7 × 25,9 cm)
  • Pour tubes à essai de 10-13 à 25 mm
Plateaux pour flacons
  • Mesures 12,7 × 25,9 cm (5 × 10,2 in)
  • Plateau de flacons de 25 ml ; Comprend 18 clips
  • Plateau de flacons de 50 ml ; Comprend 10 clips
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plateau à parois hautes - petit
Bain-marie à agitation de précision 15 L
Plateau pour flacon
25 ml, 50 ml
Réciproque