Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre transparent
Les lamelles en verre sont transparentes et ne laissent pas d’empreintes digitales.
19.00€ - 29.00€
Spécification
Forme | Carré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
Description | Lamelle en verre |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14872231
|
Rogo Sampaic™
BPD003 |
20 x 20 mm |
19.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13256718
|
Rogo Sampaic™
BPD004 |
22 x 22 mm |
29.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les lamelles en verre sont transparentes et ne laissent pas d’empreintes digitales.
- En verre sodocalcique
- Épaisseur de paroi de 0,13 à 0,16 mm
Spécification
Carré | |
1 (0,13 à 0,16 mm) | |
100 |
Verre sodocalcique | |
Lamelle en verre |