Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre transparent
Les lamelles en verre sont transparentes et ne laissent pas d’empreintes digitales.
Marque: Rogo Sampaic™ BPD004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les lamelles en verre sont transparentes et ne laissent pas d’empreintes digitales.
- En verre sodocalcique
- Épaisseur de paroi de 0,13 à 0,16 mm
Spécification
Carré | |
1 (0,13 à 0,16 mm) | |
Lamelle en verre |
Verre sodocalcique | |
22 x 22 mm | |
100 |