Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et avec des pompages péristaltiques. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est inodore, non toxique et présente une excellente résistance à la chaleur.
72.80€ - 503.00€
Spécification
Certifications/Conformité | conforme FDA, BFR et WRAS |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Silicone durci au platine |
À utiliser avec (application) | Industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, travaux à chaud |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11998199
|
Fisherbrand™
1199-8199 |
1.6 mm | 3.2 mm | 5 m |
90.00€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11988199
|
Fisherbrand™
1198-8199 |
0,5 mm | 2,1 mm | 5 m |
72.80€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11718178
|
Fisherbrand™
1171-8178 |
16 mm | 22,4 mm | 5 m |
434.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11768088
|
Fisherbrand™
1176-8088 |
0,8 mm | 2,4 mm | 25 m |
246.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11788088
|
Fisherbrand™
1178-8088 |
1,6 mm | 3,2 mm | 25 m |
263.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11758088
|
Fisherbrand™
1175-8088 |
0,8 mm | 2,4 mm | 5 m |
75.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778108
|
Fisherbrand™
1177-8108 |
2,4 mm | 4 mm | 25 m |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788108
|
Fisherbrand™
1178-8108 |
3,2 mm | 4,8 mm | 5 m |
91.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718118
|
Fisherbrand™
1171-8118 |
3,2 mm | 6,4 mm | 25 m |
337.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11768128
|
Fisherbrand™
1176-8128 |
4,8 mm | 8 mm | 5 m |
125.84€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11708118
|
Fisherbrand™
1170-8118 |
3,2 mm | 6,4 mm | 5 m |
98.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778128
|
Fisherbrand™
1177-8128 |
4,8 mm | 8 mm | 25 m |
485.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768108
|
Fisherbrand™
1176-8108 |
2,4 mm | 4 mm | 5 m |
95.22€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11748118
|
Fisherbrand™
1174-8118 |
4,8 mm | 6,4 mm | 5 m |
202.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11708138
|
Fisherbrand™
1170-8138 |
6,4 mm | 9,6 mm | 5 m |
153.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11778148
|
Fisherbrand™
1177-8148 |
8 mm | 12.8 mm | 5 m |
303.00€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11718138
|
Fisherbrand™
1171-8138 |
6,4 mm | 9,6 mm | 25 m |
503.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11758168
|
Fisherbrand™
1175-8168 |
12,8 mm | 16 mm | 5 m |
338.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Translucide
- Non jaunissante
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures standard
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
Spécification
conforme FDA, BFR et WRAS | |
Silicone durci au platine | |
-40°C | |
Translucide | |
200°C |
Autoclavable | |
Industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, travaux à chaud | |
Stérile | |
Flexible |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine