Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et avec des pompages péristaltiques. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est inodore, non toxique et présente une excellente résistance à la chaleur.
Marque: Fisherbrand™ 1198-8199
Description
- Translucide
- Non jaunissante
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures standard
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
0,5 mm | |
2,1 mm | |
0,8 mm | |
-40°C | |
Translucide | |
200°C |
Autoclavables | |
Silicone (catalyse platine) | |
5 m | |
Industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, travaux à chaud | |
Stérile | |
Flexible |