Learn More
Kartell™ Fioles jaugées en polypropylène translucides avec bouchon
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide. Les fioles jaugées en polypropylène translucides avec bouchon Kartell™ sont utilisées pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
99.85€ - 194.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PP |
Comprend | Bouchon |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | Bouchon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10505431
|
Kartell™
0148400 |
25 ml |
194.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10651742
|
Kartell™
0148900 |
1 000 ml |
99.85€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ne créez aucun ménisque pour que les lectures finales soient faciles
- Étalonné gravimétriquement à 20°C
- Translucidité du PP améliorée en cas de contact avec du liquide
- Les parois épaisses éliminent la distorsion
- Le col fin rend la lecture finale précise
- Non absorbant chimiquement
- Pas de mouillage
- Bouchon inclus
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Translucide | |
Bouchon | |
Bouchon |
PP | |
Autoclavable |