Learn More
Kartell™ Fioles jaugées en polypropylène translucides avec bouchon
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide. Les fioles jaugées en polypropylène translucides avec bouchon Kartell™ sont utilisées pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
Marque: Kartell™ 0148400
179.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ne créez aucun ménisque pour que les lectures finales soient faciles
- Étalonné gravimétriquement à 20°C
- Translucidité du PP améliorée en cas de contact avec du liquide
- Les parois épaisses éliminent la distorsion
- Le col fin rend la lecture finale précise
- Non absorbant chimiquement
- Pas de mouillage
- Bouchon inclus
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Translucide | |
PP | |
Bouchon | |
± 0,5 ml | |
Bouchon |
25 ml | |
121 mm | |
12/21 NS/DIN | |
Autoclavable | |
36 mm |