Learn More
Kartell™ Fioles jaugées translucides en polypropylène avec bouchon à vis
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide. Les fioles jaugées en polypropylène translucide Kartell™ avec bouchon à vis sont utilisées pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
14.90€ - 144.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PP |
Comprend | Bouchons à vis |
Autoclavable | Autoclavables |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381225
|
Kartell™
0143100 |
50 ml |
14.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10587051
|
Kartell™
0143400 |
500 ml |
144.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11341225
|
Kartell™
0143500 |
1000 ml |
22.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide.Les flacons volumétriques en PP translucide Kartell™ avec bouchon à vis sont utilisés pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
Ces flacons ne créent pas de ménisque. Les lectures finales sont donc faciles. Les parois épaisses éliminent la distorsion et le col mince rend la lecture finale précise. Chimiquement non absorbant. Autoclavables.Spécification
Translucide | |
Bouchons à vis | |
Bouchon à vis |
PP | |
Autoclavables |