Learn More
Kartell™ Fioles jaugées translucides en polypropylène avec bouchon à vis
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide. Les fioles jaugées en polypropylène translucide Kartell™ avec bouchon à vis sont utilisées pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
Marque: Kartell™ 0143100
Description
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide.Les flacons volumétriques en PP translucide Kartell™ avec bouchon à vis sont utilisés pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
Ces flacons ne créent pas de ménisque. Les lectures finales sont donc faciles. Les parois épaisses éliminent la distorsion et le col mince rend la lecture finale précise. Chimiquement non absorbant. Autoclavables.Spécification
Translucide | |
PP | |
Bouchons à vis | |
±1 ml | |
Bouchon à vis |
50 ml | |
143 mm | |
GL18 | |
Autoclavables | |
46 mm |