Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEBD translucides
Utilisez ces flacons pour de nombreuses applications générales de stockage en laboratoire. Les flacons en PEHD translucide Fisherbrand™ sont étanches et offrent une bonne résistance chimique.
14.95€ - 31.58€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Flacon à col large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11547443
|
Fisherbrand™
P106/C1 |
30 ml |
14.95€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11553232
|
Fisherbrand™
P106/C2 |
60 ml |
16.05€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11563232
|
Fisherbrand™
P106/C3 |
125 ml |
18.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11583232
|
Fisherbrand™
P106/C5 |
250 ml |
23.30€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11593232
|
Fisherbrand™
P106/C6 |
500 ml |
31.58€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11513242
|
Fisherbrand™
P106/C7 |
1000 ml |
25.95€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis bleu en polypropylène
Spécification
Translucide | |
Oui | |
Flacon à col large | |
Bouchon à vis |
Bleu | |
Large | |
Polypropylène |