Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEBD translucides
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Translucide |
Comprend | Bouchon à vis en polypropylène bleu |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 140 mm |
Type de produit | Flacon à col large |