Learn More
enQuireBio™ siARN TLR8 / CD288 chez l’humain TranslationBlocker
Bloque la transcription et la traduction de TLR8 / CD288 provenant de l’humain.
250.00€ - 369.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_057694
Lignées cellulaires testées 293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen.
Contenu et stockage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Symbole de gène(s) TLR8
Identification génétique (Entrez) 51311
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16019201
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QX27-2nmol
2 nmol Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16009201
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QX27-10nmol
10 nmol Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Spécification
NP_057694
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
51311
CD288, TLR8, Toll-like receptor 8, TLR-8
Lyophilized
293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen.
TLR8
ARNsi
Human
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : This product is guaranteed to work for a period of two years when stored at -70°C or colder, and one year when aliquoted and stored at -20°C.