Learn More
enQuireBio™ siARN TLR8 / CD288 chez l’humain TranslationBlocker
Bloque la transcription et la traduction de TLR8 / CD288 provenant de l’humain.
Marque: enQuireBio™ QX27-2nmol
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
NP_057694 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
51311 | |
2 nmol | |
Human |
293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen. | |
TLR8 | |
siRNA | |
CD288, TLR8, Toll-like receptor 8, TLR-8 | |
Lyophilized |