Learn More
BRAND™ Pipette électronique Transferpette™-12
Les pipettes électroniques Transferpette™-12 associent les propriétés des pipettes à déplacement d’air à piston mécanique aux avantages d’un dispositif électronique.
1220.00€ - 1250.00€
Spécification
Type de batterie | 3 NiMH/AAA |
---|---|
Certifications/Conformité | DE-M |
Autoclavable | Autoclavable |
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | Transferpette™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10624563
|
BRAND™
705449 |
0,5 à 10 μL |
1220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10702723
|
BRAND™
705450 |
1 à 20 mu;l |
1220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10634563
|
BRAND™
705454 |
10 à 20μL |
1250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le collecteur complet peut être autoclavé à 121°C et tourne librement sur 360°
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse sur GEL et distribution
- Etalonnage facile - Technique permettant d’effectuer des réglages rapides de la pipette électronique Transferpette™, sans outils
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
- Viscosité : 260 mPa s (260 pascals-secondes)
Spécification
3 NiMH/AAA | |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
Pipette électronique | |
15 à 40 °C | |
100 à 240 V, 50/60 Hz |
DE-M | |
12 | |
Oui | |
Bouchon UE | |
12 mois |