Learn More
BRAND™ Pipette électronique Transferpette™-12
Les pipettes électroniques Transferpette™-12 associent les propriétés des pipettes à déplacement d’air à piston mécanique aux avantages d’un dispositif électronique.
Marque: BRAND™ 705454
1045.83 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le collecteur complet peut être autoclavé à 121°C et tourne librement sur 360°
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse sur GEL et distribution
- Etalonnage facile - Technique permettant d’effectuer des réglages rapides de la pipette électronique Transferpette™, sans outils
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
- Viscosité : 260 mPa s (260 pascals-secondes)
Spécification
3 NiMH/AAA | |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
Pipette électronique | |
Bouchon UE | |
12 mois |
DE-M | |
12 | |
Oui | |
10 à 20μL | |
15 à 40 °C | |
100 à 240 V, 50/60 Hz |