Learn More
Trans-zéatine (synthétique), + de 97 %, Thermo Scientific Chemicals
97.70€ - 574.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1637-39-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13N5O |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.25 |
Numéro MDL | MFCD00213654 |
Clé InChI | UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N |
Synonyme | trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e |
CID PubChem | 449093 |
ChEBI | CHEBI:16522 |
Nom IUPAC | (E)-2-méthyl-4-(7H-purin-6-ylamino) mais-2-en-1-ol |
SMILES | CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10697231
|
Thermo Scientific Acros
264290100 |
10 mg | Flacon en verre |
97.70€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10480711
|
Thermo Scientific Acros
264291000 |
100 mg | Flacon en verre |
574.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1637-39-4 | |
219.25 | |
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N | |
449093 | |
(E)-2-méthyl-4-(7H-purin-6-ylamino) mais-2-en-1-ol |
C10H13N5O | |
MFCD00213654 | |
trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e | |
CHEBI:16522 | |
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO |
Spécification
trans-Zeatin (synthetic) | |
1637-39-4 | |
Incolore à jaune | |
Authentique | |
C10H13N5O | |
15, 10315 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide | |
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N | |
(E)-2-méthyl-4-(7H-purin-6-ylamino) mais-2-en-1-ol | |
449093 | |
219.25 | |
2% max. (HPLC) |
97% | |
207°C | |
1% max. | |
97% min. (HPLC) | |
MFCD00213654 | |
trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e | |
96.0% min. (on dried substance) | |
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO | |
219.25 | |
CHEBI:16522 | |
97+% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : EM9506000
RUO – Research Use Only