Learn More
Trans-zéatine (synthétique), + de 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697231
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1637-39-4
Formule moléculaire C10H13N5O
Poids moléculaire (g/mol) 219.25
Numéro MDL MFCD00213654
Clé InChI UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonyme trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
CID PubChem 449093
ChEBI CHEBI:16522
Nom IUPAC (E)-2-méthyl-4-(7H-purin-6-ylamino) mais-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Zeatin (synthetic)
Note relative au nom 97%
Point de fusion 207°C
Couleur Incolore à jaune
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 10315
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
Spectrophotométrie 96.0% min. (on dried substance)
Poids de la formule 219.25
Pourcentage de pureté 97+%
Substances connexes 2% max. (HPLC)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • trans-Zeatin (synthetic)