Learn More
trans-Anéthole, +98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
20.40€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4180-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.205 |
Numéro MDL | MFCD00009284 |
Clé InChI | RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N |
Synonyme | anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole |
CID PubChem | 637563 |
ChEBI | CHEBI:35616 |
Nom IUPAC | 1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène |
SMILES | CC=CC1=CC=C(C=C1)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13482.14 |
25 g |
20.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13482.22 |
100 g |
42.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13482.36 |
500 g |
126.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trans-anéthole est utilisé pour inhiber la carcinogenèse des poumons et du préestomac, comme supplément de carbone et d’énergie dans les milieux de culture de la souche Pseudomonas putida. Il est également utilisé comme substance aromatisante.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’acétate d’éthyle, l’acétone, le disulfure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
4180-23-8 | |
148.205 | |
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N | |
637563 | |
1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène |
C10H12O | |
MFCD00009284 | |
anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole | |
CHEBI:35616 | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC |
Spécification
trans-Anethole | |
4180-23-8 | |
0.991 | |
96°C (205°F) | |
1.56 | |
774229 | |
14,643 | |
Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide. | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC | |
148.205 | |
CHEBI:35616 | |
≥98% |
stabilized | |
20°C to 23°C | |
232°C to 235°C | |
C10H12O | |
MFCD00009284 | |
Light sensitive | |
anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole | |
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N | |
1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène | |
637563 | |
148.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 224-052-0
missing translation for 'rtecsNumber' : BZ9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only