Learn More
trans-Anéthole, +98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409050
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-anéthole est utilisé pour inhiber la carcinogenèse des poumons et du préestomac, comme supplément de carbone et d’énergie dans les milieux de culture de la souche Pseudomonas putida. Il est également utilisé comme substance aromatisante.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’acétate d’éthyle, l’acétone, le disulfure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4180-23-8
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00009284
Clé InChI RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonyme anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
CID PubChem 637563
ChEBI CHEBI:35616
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Anethole
Note relative au nom stabilized
Point de fusion 20°C to 23°C
Densité 0.991
Point d’ébullition 232°C to 235°C
Point d’éclair 96°C (205°F)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 500 g
Beilstein 774229
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,643
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide.
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté ≥98%