Learn More
trans-2-Undécenal, 95 %, reste principalement cis-isomère
42.70€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53448-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H20O |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.28 |
Numéro MDL | MFCD00014680 |
Clé InChI | PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N |
Synonyme | trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30 |
CID PubChem | 5283356 |
Nom IUPAC | (E)-undéc-2-énal |
SMILES | CCCCCCCCC=CC=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
53448-07-0 | |
168.28 | |
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N | |
5283356 | |
CCCCCCCCC=CC=O |
C11H20O | |
MFCD00014680 | |
trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30 | |
(E)-undéc-2-énal |
Spécification
trans-2-Undecenal | |
0.844 | |
104°C (219°F) | |
C11H20O | |
MFCD00014680 | |
Air sensitive | |
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N | |
(E)-undéc-2-énal | |
5283356 | |
95% |
53448-07-0 | |
115°C (10 mmHg) | |
reste principalement l’isomère cis | |
1.457 | |
1762239 | |
trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30 | |
CCCCCCCCC=CC=O | |
168.28 | |
168.28 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 219-564-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C