Learn More
trans-2-Undécenal, 95 %, reste principalement cis-isomère
Code produit. 11392516
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53448-07-0
Formule moléculaire C11H20O
Poids moléculaire (g/mol) 168.28
Numéro MDL MFCD00014680
Clé InChI PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Synonyme trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
CID PubChem 5283356
Nom IUPAC (E)-undéc-2-énal
SMILES CCCCCCCCC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Undecenal
Densité 0.844
Point d’ébullition 115°C (10 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Notes de pourcentage du dosage reste principalement l’isomère cis
Indice de réfraction 1.457
Quantité 25 g
Beilstein 1762239
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 168.28
Pourcentage de pureté 95%