Learn More
trans-2-Hydroxyméthyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
130.00€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28250-45-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.21 |
Numéro MDL | MFCD00145424 |
Clé InChI | GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O |
Synonyme | trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel |
CID PubChem | 2724654 |
Nom IUPAC | [(1R,2R)-2-aminocyclohexyl]méthanol ; chlorhydrate |
SMILES | [NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10319200
|
Thermo Scientific Acros
265872500 |
250 mg | Flacon en verre |
130.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297110
|
Thermo Scientific Acros
265870010 |
1 g | Flacon en verre |
349.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
28250-45-5 | |
130.21 | |
GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O | |
2724654 | |
[NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO |
C7H16NO | |
MFCD00145424 | |
trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel | |
[(1R,2R)-2-aminocyclohexyl]méthanol ; chlorhydrate |
Spécification
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride | |
28250-45-5 | |
Blanc | |
99% min. (Argentometry) | |
MFCD00145424 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
[NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO | |
130.21 | |
165.66 | |
Poudre cristalline |
99+% | |
150°C to 155°C | |
Authentique | |
C7H16NO | |
trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel | |
GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O | |
[(1R,2R)-2-aminocyclohexyl]méthanol ; chlorhydrate | |
2724654 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
RUO – Research Use Only