Learn More
trans-2-Hydroxyméthyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297110
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28250-45-5
Formule moléculaire C7H16NO
Poids moléculaire (g/mol) 130.21
Numéro MDL MFCD00145424
Clé InChI GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
Synonyme trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
CID PubChem 2724654
Nom IUPAC [(1R,2R)-2-aminocyclohexyl]méthanol ; chlorhydrate
SMILES [NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 165.66
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride