Learn More
trans-1,4-dibromo-2-butène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
76.00€ - 794.00€
Identifiants chimiques
CAS | 821-06-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.9 |
Numéro MDL | MFCD00000249 |
Clé InChI | RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N |
Synonyme | 1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene |
CID PubChem | 641245 |
Nom IUPAC | (E)-1,4-dibromobut-2-ène |
SMILES | C(C=CCBr)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10783603
|
Thermo Scientific Acros
406460250 |
25 g | Flacon en verre |
76.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10374072
|
Thermo Scientific
406461000 |
100 g | Flacon en verre |
211.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10155363
|
Thermo Scientific Acros
406465000 |
500 g | Flacon en verre |
794.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
821-06-7 | |
213.9 | |
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N | |
641245 | |
C(C=CCBr)Br |
C4H6Br2 | |
MFCD00000249 | |
1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene | |
(E)-1,4-dibromobut-2-ène |
Spécification
trans-1, 4-Dibromo-2-butene | |
821-06-7 | |
Blanc à beige | |
113°C | |
96% min. (GC) | |
BrCH2CHCHCH2Br | |
1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene | |
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N | |
(E)-1,4-dibromobut-2-ène | |
641245 | |
97% |
97% | |
48°C to 53°C | |
205°C | |
Authentique | |
C4H6Br2 | |
MFCD00000249 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol,acetone | |
C(C=CCBr)Br | |
213.9 | |
213.9 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par inhalation.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-472-7
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
- trans-1,4-Dibromo-2-butene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.