Learn More
trans-1,4-dibromo-2-butène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10155363
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 821-06-7
Formule moléculaire C4H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 213.9
Numéro MDL MFCD00000249
Clé InChI RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene
CID PubChem 641245
Nom IUPAC (E)-1,4-dibromobut-2-ène
SMILES C(C=CCBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1, 4-Dibromo-2-butene
Note relative au nom 97%
Point de fusion 48°C to 53°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CHCHCH2Br
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol,acetone
Poids de la formule 213.9
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-1,4-Dibromo-2-butene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.