Learn More
trans-1,2-cyclohexanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.20€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1460-57-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD00063611 |
Clé InChI | PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N |
Synonyme | trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol |
CID PubChem | 92886 |
ChEBI | CHEBI:16931 |
Nom IUPAC | (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol |
SMILES | O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11307136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07088.14 |
25 g |
57.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07088.22 |
100 g |
176.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trans-1,2-cyclohexanediol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identificadores de productos químicos
1460-57-7 | |
116.16 | |
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N | |
92886 | |
(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol |
C6H12O2 | |
MFCD00063611 | |
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol | |
CHEBI:16931 | |
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
Especificaciones
trans-1,2-Cyclohexanediol | |
101°C to 106°C | |
134°C (273°F) | |
MFCD00063611 | |
trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol | |
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N | |
(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol | |
92886 | |
116.16 |
1460-57-7 | |
231°C to 233°C | |
C6H12O2 | |
3193810 | |
Soluble in chloroform and methanol. | |
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O | |
116.16 | |
CHEBI:16931 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-956-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only