Learn More
trans-1,2-cyclohexanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-1,2-cyclohexanediol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le trans-1,2-cyclohexanediol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans-1,2-Cyclohexanediol |
Point de fusion | 101°C to 106°C |
Point d’ébullition | 231°C to 233°C |
Point d’éclair | 134°C (273°F) |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 3193810 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and methanol. |
Poids de la formule | 116.16 |
Pourcentage de pureté | 98% |