Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q+
Séparez l’éthane, l’éthylène et l’acétylène de manière cohérente avec la colonne PLOT à polarité intermédiaire, essentiellement sans libération de particules.
648.78€ - 923.86€
Spécification
Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND Q+ |
---|---|
Température max. | Jusqu’à 250°C |
À utiliser avec (application) | GC pour la séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base |
Polarité | Mi-polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10340825
|
Thermo Scientific™
26005-6000 |
15 m | 0,32 mm |
648.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10249564
|
Thermo Scientific™
26005-6030 |
30 m | 0,32 mm |
846.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10679865
|
Thermo Scientific™
26005-6060 |
15 m | 0,53 mm |
688.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10299224
|
Thermo Scientific™
26005-6090 |
30 m | 0,53 mm |
923.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase d’homopolymère divinylbenzène poreux à polarité intermédiaire, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
- GS-Q
- Rt™-QS-BOND
Spécification
TracePLOT™ TG-BOND Q+ | |
Jusqu’à 250°C | |
GC pour la séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base | |
Mi-polaire |