Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q+
Séparez l’éthane, l’éthylène et l’acétylène de manière cohérente avec la colonne PLOT à polarité intermédiaire, essentiellement sans libération de particules.
Marque: Thermo Scientific™ 26005-6090
Description
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase d’homopolymère divinylbenzène poreux à polarité intermédiaire, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
- GS-Q
- Rt™-QS-BOND
Spécification
Jusqu’à 250°C | |
0,53 mm | |
GC pour la séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base | |
30 m |
0,53 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND Q+ | |
20 μm | |
Mi-polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.